Octadecylamine 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
129320010
129325000
129320050
ACRO129320010EA
99.3
EUR
ACRO129320010
ACRO129325000
ACRO129320050
Octadecylamine 90% tech.
Octadecylamine
Fórmula:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂ Ponto de ebulição: 232 °C (32 mmHg) Ponto de Fusão: 50…60 °C Densidade: 0,8618 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 148 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008159 Número CAS: 124-30-1 EINECS: 204-695-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | White Pastilles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 60 °C |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥88 % |
Titration with HCl | ≥2 % (sec.+ tert.amine MW 521) |
Iodine value | ≤4 g I/100 g |
Amine number | 204 to 211 mg KOH/g (Total) |