Print…
Dodecilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
44172-25G 44172-5G
SIAL44172-25GEA 308 EUR
SIAL44172-25G SIAL44172-5G
Dodecilamina, Sigma-Aldrich®
Dodecilamina
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Peso Molecular: 185.35 g/mol
Ponto de ebulição: 247
Ponto de Fusão: 25…28 °C
Densidade: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008154
Número CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8 II