Print…
Dodecilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03527.0500 8.03527.0101
8.03527.0500EA 74.6 EUR
8.03527.0500 8.03527.0101
Dodecilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Dodecilamina
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Peso Molecular: 185.35 g/mol
Ponto de ebulição: 247
Ponto de Fusão: 25…28 °C
Densidade: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008154
Número CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 25 - 28 °C
Molar Mass 185.35 g/mol
Boiling Point 247 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 2 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4377 (30 °C)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Laurylamine, 1-Aminododecan
Hill Formula C12H27N
Chemical Formula CH3(CH2)11NH2