Print…
Dodecilamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
117660010 117661000 117665000
ACRO117660010EA 128 EUR
ACRO117660010 ACRO117661000 ACRO117665000
Dodecilamina 98%
Dodecilamina
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Peso Molecular: 185.35 g/mol
Ponto de ebulição: 247
Ponto de Fusão: 28…32 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008154
Número CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 31 °C
GC ≥97.5 % (Alkyl chain distribution C12)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Amine number, total 297 to 304 mg KOH/g
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g