Print…
Butilamina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Butylamine, 1-Aminobutane, n-Butylamine
107800010 107800025 107800100 107802500
ACRO107800010EA 69 EUR
ACRO107800010 ACRO107800025 ACRO107800100 ACRO107802500
Butilamina 99+%
Butilamina
Fórmula: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 78 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –49 °C
Densidade: 0,74 g/cm³
Ponto de Inflamação: –7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011690
Número CAS: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN: 1125
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01578
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA