Print…
Isocianato de etilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25180.06 B25180.14
B25180.06EA 43.7 EUR
B25180.06 B25180.14
Isocianato de etilo ≥98%
Isocianato de etilo
Fórmula: C₃H₅NO
Ponto de ebulição: 60 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < –50 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 109-90-0
EINECS: 203-717-9
UN: 2481
ADR: 3,I