Print…
Pentyl isocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
314320050 314320010
ACRO314320050EA 107 EUR
ACRO314320050 ACRO314320010
Pentyl isocyanate 98%
Pentyl isocyanate
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de ebulição: 136…137 °C
Densidade: 0,87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144846
Número CAS: 3954-13-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %