Print…
Butyl isocyanate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.40099.0025 8.40099.0250
8.40099.0025EA 129 EUR
8.40099.0025 8.40099.0250
Butyl isocyanate para síntese, Sigma-Aldrich®
Butyl isocyanate
Fórmula: C₅H₉NO
Ponto de ebulição: 112 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 19 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002046
Número CAS: 111-36-4
EINECS: 203-862-8
UN: 2485
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 13,01574