Print…
Tributilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
90781-10ML 90781-50ML
SIAL90781-10MLEA 59.4 EUR
SIAL90781-10ML SIAL90781-50ML
Tributilamina, Sigma-Aldrich®
Tributilamina
Fórmula: C₁₂H₂₇N
Ponto de ebulição: 216 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,7771 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009431
Número CAS: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09691