Print…
Tributilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08358.0100 8.08358.1000 8.08358.2500 8.08358.9040
8.08358.0100EA 32.7 EUR
8.08358.0100 8.08358.1000 8.08358.2500 8.08358.9040
Tributilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Tributilamina
Fórmula: C₁₂H₂₇N
Ponto de ebulição: 216 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,7771 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009431
Número CAS: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09691
Encomendar
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 185.35 g/mol
Boiling Point 216 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.18 hPa (20 °C)
Flash Point 63 - 66 °C
Explosion Limit 1.4 - 6.0 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH 10.6 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
Ignition Point 190 °C