Print…
Trietilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
90335-100ML 90335-1L 90335-250ML
SIAL90335-100MLEA 62.9 EUR
SIAL90335-100ML SIAL90335-1L SIAL90335-250ML
Trietilamina, Sigma-Aldrich®
Trietilamina
Fórmula: (C₂H₅)₃N
Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009051
Número CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM