Print…
Trietilamina ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
28757.184EA 65.4 EUR
28757.184 28757.230
Trietilamina ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Trietilamina
Fórmula: (C₂H₅)₃N
Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009051
Número CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.6 %
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1.399 - 1.401
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Transmittance (254 nm) Min. 20 %
Transmittance (280 nm) Min. 90 %