Print…
Trietilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (Diethylamino)ethane, TEA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08352.0100 8.08352.0500 8.08352.1000 8.08352.2500 8.08352.9040
8.08352.0100EA 34.9 EUR
8.08352.0100 8.08352.0500 8.08352.1000 8.08352.2500 8.08352.9040
Trietilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Trietilamina
Fórmula: (C₂H₅)₃N
Peso Molecular: 101.19 g/mol
Ponto de ebulição: 90
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009051
Número CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 133 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 101.19 g/mol
Boiling Point 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 69 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Explosion Limit 1.2 - 9.3 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 215 °C
Saturation concentration (20 °C) Air,no data available
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid