Trietilamina 99.7%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(Diethylamino)ethane, TEA
219510050
219510500
219510010
219510025
219510100
219510050.EA
25.8
EUR
219510050.
219510500.
219510010.
219510025.
219510100.
Trietilamina 99.7%, extra puro
Trietilamina
Fórmula:
(C₂H₅)₃N Peso Molecular: 101.19 g/mol Ponto de ebulição: 90 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –115 °C Densidade: 0.728 g/cm³ Ponto de Inflamação: –11 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009051 Número CAS: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 UN: 1296 ADR: 3 II Merck Index: 13,09740 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.06 % (K.F.) |
GC | ≥99.6 % |
Color scale | ≤15 APHA |