Print…
Iodometano estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Estabilização: Estabilizado com prata
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06064.0050 8.06064.1000
8.06064.0050EA 68.6 EUR
8.06064.0050 8.06064.1000
Iodometano estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Iodometano
Fórmula: CH₃I
Ponto de ebulição: 42,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –66 °C
Densidade: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001073
Número CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161