Print…
Iodoetano estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Estabilização: Estabilizado com prata
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00896.0100 8.00896.0500 8.00896.9050
8.00896.0100EA 121 EUR
8.00896.0100 8.00896.0500 8.00896.9050
Iodoetano estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Iodoetano
Fórmula: C₂H₅I
Ponto de ebulição: 72 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 1,936 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001091
Número CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03846
Encomendar
Solubility 4 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 155.97 g/mol
Boiling Point 69 - 73 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 133 hPa (18 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.513 (20 °C, 589 nm)
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)