Print…
Diiodometano 99+% Stabilised
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methylene iodide
Estabilização: Silver_wire_stab
169831000 169835000 169830250 169830025
ACRO169831000EA 97.9 EUR
ACRO169831000 ACRO169835000 ACRO169830250 ACRO169830025
Diiodometano 99+% Stabilised
Diiodometano
Fórmula: CH₂I₂
Peso Molecular: 267.84 g/mol
Ponto de ebulição: 181 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 3.32 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001079
Número CAS: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (Color) Clear colorless to yellow to red to orange-brown
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Stabilizer Silver