2-Iodopropano 98+% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
164961000
164965000
ACRO164961000EA
61.6
EUR
ACRO164961000
ACRO164965000
2-Iodopropano 98+% estabilizado
Fórmula:
C₃H₇I Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –90 °C Densidade: 1,7 g/cm³ Ponto de Inflamação: 42 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001071 Número CAS: 75-30-9 EINECS: 200-859-3 UN: 2392 ADR: 3,III Merck Index: 13,05234 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4972 to 1.4992 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Stabilizer | copper |
Elemental Analysis | 6.15 to 6.94 % (N) |