Print…
1-Iodopropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Propyl iodide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
171883-100G 171883-500G 171883-5G
SIAL171883-100GEA 70.6 EUR
SIAL171883-100G SIAL171883-500G SIAL171883-5G
1-Iodopropano, Sigma-Aldrich®
1-Iodopropano
Fórmula: C₃H₇I
Ponto de ebulição: 103 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 1,741 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001095
Número CAS: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047