1,2-Diiodoethane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L03019.06
L03019.14
L03019.06EA
25.3
EUR
L03019.06
L03019.14
1,2-Diiodoethane ≥98%
1,2-Diiodoethane
Purity: 98%
CAS No.: 624-73-7
Molecular Formula: ICH2CH2I
Formula Weight: 281.86
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 1730870
MDL No.: MFCD00001093
Fórmula:
C₂H₄I₂ Ponto de ebulição: 206 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 80…84 °C Densidade: 2,130 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00001093 Número CAS: 624-73-7 EINECS: 210-859-5 |