Print…
1,2-Diiodoethane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
115140250 115141000
ACRO115140250EA 47.5 EUR
ACRO115140250 ACRO115141000
1,2-Diiodoethane 99%
1,2-Diiodoethane
Fórmula: C₂H₄I₂
Ponto de ebulição: 206 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 80…83 °C
Densidade: 2,13 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001093
Número CAS: 624-73-7
EINECS: 210-859-5
Encomendar
Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 83 °C
GC ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %