Print…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
296380250 296381000
ACRO296380250EA 59.1 EUR
ACRO296380250 ACRO296381000
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Fórmula: C₃H₄F₄O
Ponto de ebulição: 109 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1,47 g/cm³
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004676
Número CAS: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09346
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %