Print…
2,2,2-Trifluoroetanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trifluoro Ethanol, TFE
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08259.0100 8.08259.0250 8.08259.1000
MERC8.08259.0100EA 83.7 EUR
MERC8.08259.0100 MERC8.08259.0250 MERC8.08259.1000
2,2,2-Trifluoroetanol para síntese, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluoroetanol
Fórmula: C₂H₃F₃O
Ponto de ebulição: 74,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –43,5 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004672
Número CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),III