2,2,2-Trifluoroetanol 99.5% para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trifluoro Ethanol, TFE
L16898.22
L16898.06
L16898.14
L16898.22EA
90.7
EUR
L16898.22
L16898.06
L16898.14
2,2,2-Trifluoroetanol 99.5% para espectroscopia de RMN
2,2,2-Trifluoroetanol
Purity: 99.5%
CAS No.: 75-89-8
Molecular Formula: C2H3F3O
Formula Weight: 100.04
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.2900
Melting Point: -44°
Boiling Point: 74-75°
Beilstein Reference: 1733203
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004672
Fórmula:
C₂H₃F₃O Ponto de ebulição: 74…75 °C Ponto de Fusão: –44 °C Densidade: 1,391 Ponto de Inflamação: 29 °C (84 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004672 Número CAS: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 UN: 1992 ADR: 3,III |