Print…
1-Iodoperfluorbutane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
A16671.06 A16671.14 A16671.22
A16671.06EA 35.4 EUR
A16671.06 A16671.14 A16671.22
1-Iodoperfluorbutane ≥97%
1-Iodoperfluorbutane
Purity: 97% CAS No.: 423-39-2 Molecular Formula: CF3(CF2)3I Formula Weight: 345.93 Refractive Index: 1.3290 Odour: Pungent Boiling Point: 67° Beilstein Reference: 1777546 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00001062
Fórmula: C₄F₉I
Peso Molecular: 345.93 g/mol
Ponto de ebulição: 67 °C
Ponto de Fusão: –89 °C…–87 °C
Densidade: 2.010
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001062
Número CAS: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
UN: 3082
ADR: 9 III