Print…
1-Iodoperfluorbutane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
269950250 269951000
ACRO269950250EA 47.6 EUR
ACRO269950250 ACRO269951000
1-Iodoperfluorbutane 99%
1-Iodoperfluorbutane
Fórmula: C₄F₉I
Peso Molecular: 345.93 g/mol
Ponto de ebulição: 64…66 °C (973 mbar)
Ponto de Fusão: –88 °C
Densidade: 2.01 g/cm³
Ponto de Inflamação: >115 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001062
Número CAS: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
Encomendar
Appearance Clear purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3275 to 1.3295 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %