1,6-Diiodoperfluorohexane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Perfluoro-1,6-diiodohexane
B21654.06
B21654.14
B21654.06EA
113
EUR
B21654.06
B21654.14
1,6-Diiodoperfluorohexane ≥97%
1,6-Diiodoperfluorohexane
Purity: 97%
CAS No.: 375-80-4
Molecular Formula: I(CF2)6I
Formula Weight: 553.86
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: 25°
Boiling Point: 115°/100mm
Beilstein Reference: 1822186
MDL No.: MFCD00042264
Fórmula:
C₆F₁₂I₂ Peso Molecular: 553.86 g/mol Ponto de ebulição: 115 °C (100 mmHg) Densidade: 2.357 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042264 Número CAS: 375-80-4 EINECS: 206-794-7 |