1,4-Diiodoperfluorobutane ≥97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 375-50-8
Molecular Formula: C4F8I2
Formula Weight: 453.84
Refractive Index: 1.4294
Melting Point: -9°
Boiling Point: 85°/100mm
Beilstein Reference: 1777548
MDL No.: MFCD00042263
Fórmula:
C₄F₈I₂ Ponto de ebulição: 85 °C (100 mmHg) Ponto de Fusão: –9 °C Densidade: 2,487 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042263 Número CAS: 375-50-8 EINECS: 206-788-4 |