Print…
Thallium(III) trifluoroacetate ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
87913.04 87913.09 87913.18
87913.04EA 50.1 EUR
87913.04 87913.09 87913.18
Thallium(III) trifluoroacetate ≥95%
Purity: 95% CAS No.: 23586-53-0 Molecular Formula: Tl(OOCCF3)3 Formula Weight: 543.42 Physical Form: Solid Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00000414
Fórmula: C₆F₉O₆Tl
Ponto de ebulição: 160 °C (1,5 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000414
Número CAS: 23586-53-0
EINECS: 245-761-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II