Print…
Ácido trifluoroacético
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: TFA
28903 28904 28901 28902
PIER28903EA 249 EUR
PIER28903 PIER28904 PIER28901 PIER28902
Ácido trifluoroacético
Ácido trifluoroacético
Fórmula: C₂HF₃O₂
Peso Molecular: 114.02 g/mol
Ponto de ebulição: 71.8
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004169
Número CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM