Print…
Ácido trifluoroacético zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: TFA
MQ200
8.08260.9025 8.08260.0026 8.08260.0101 8.08260.1001 8.08260.2501 8.08260.0501
8.08260.9025EA 1600 EUR
8.08260.9025 8.08260.0026 8.08260.0101 8.08260.1001 8.08260.2501 8.08260.0501
Ácido trifluoroacético zS, Sigma-Aldrich®
Ácido trifluoroacético
Fórmula: C₂HF₃O₂
Peso Molecular: 114.02 g/mol
Ponto de ebulição: 72 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004169
Número CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -15 °C
Molar Mass 114.02 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 141 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O)