Ácido trifluoroacético ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12198.22
A12198.36
A12198.0E
A12198.A9
A12198.C4
A12198.22EA
55.8
EUR
A12198.22
A12198.36
A12198.0E
A12198.A9
A12198.C4
Ácido trifluoroacético ≥99%
Ácido trifluoroacético
Purity: 99%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Solubility: Miscible with ether, acetone, ethanol, benzene, hexane, CCl4
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Solvent, catalyst, strong non-oxidizing acid
Fórmula:
C₂HF₃O₂ Ponto de ebulição: 72…73 °C Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 1,480 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004169 Número CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 14,9681 |