Ácido trifluoroacético 99,5
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
TFA
31771.22
31771.36
31771.A4
31771.22EA
85.3
EUR
31771.22
31771.36
31771.A4
Ácido trifluoroacético 99,5
Ácido trifluoroacético
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: C2HF3O2
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Fórmula:
C₂HF₃O₂ Peso Molecular: 114.02 g/mol Ponto de ebulição: 72…73 °C Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 1.480 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004169 Número CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8 I Merck Index: 13,09754 |