1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
L01693.06
L01693.22
L01693.06EA
64.9
EUR
L01693.06
L01693.22
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone ≥98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Purity: 98+%
CAS No.: 1522-22-1
Molecular Formula: C5H2F6O2
Formula Weight: 208.06
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.3340
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 1790138
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000426
Fórmula:
C₅H₂F₆O₂ Peso Molecular: 208.06 g/mol Ponto de ebulição: 69…71 °C Densidade: 1.486 Ponto de Inflamação: 32 °C (89 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000426 Número CAS: 1522-22-1 EINECS: 216-191-0 UN: 2920 ADR: 8 II |