Print…
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
218530050 218530250 218531000
ACRO218530050EA 55.4 EUR
ACRO218530050 ACRO218530250 ACRO218531000
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 99%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Fórmula: C₅H₂F₆O₂
Peso Molecular: 208.06 g/mol
Ponto de ebulição: 70…71 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.47 g/cm³
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000426
Número CAS: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %