Print…
1,1,1-Trifluoroacetona 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
139740250 139741000 139745000
ACRO139740250EA 111 EUR
ACRO139740250 ACRO139741000 ACRO139745000
1,1,1-Trifluoroacetona 98+%
1,1,1-Trifluoroacetona
Fórmula: C₃H₃F₃O
Ponto de ebulição: 22 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 1,25 g/cm³
Ponto de Inflamação: –30 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000423
Número CAS: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 2924
ADR: 3,I
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %