Print…
8-Chloro-1-octanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H28417.AC H28417.AA
H28417.ACEA 144 EUR
H28417.AC H28417.AA
8-Chloro-1-octanol ≥98%
8-Chloro-1-octanol
Purity: 98% CAS No.: 23144-52-7 Molecular Formula: Cl(CH2)8OH Formula Weight: 164.67 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.458 Boiling Point: 129-130/11mm MDL No.: MFCD00040005
Fórmula: C₈H₁₇ClO
Ponto de ebulição: 129…130 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0,976
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040005
Número CAS: 23144-52-7
EINECS: 245-451-6