6-Chloro-1-hexanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14582.14
A14582.22
A14582.36
A14582.14EA
66.2
EUR
A14582.14
A14582.22
A14582.36
6-Chloro-1-hexanol ≥97%
6-Chloro-1-hexanol
Purity: 97%
CAS No.: 2009-83-8
Molecular Formula: Cl(CH2)6OH
Formula Weight: 136.62
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 109-111°/14mm
Beilstein Reference: 1697307
MDL No.: MFCD00002984
Fórmula:
C₆H₁₃ClO Ponto de ebulição: 109…111 °C (14 mmHg) Densidade: 1,027 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002984 Número CAS: 2009-83-8 EINECS: 217-925-2 |