Print…
6-Chloro-1-hexanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
109280250 109281000 109285000
ACRO109280250EA 56.4 EUR
ACRO109280250 ACRO109281000 ACRO109285000
6-Chloro-1-hexanol 95%
6-Chloro-1-hexanol
Fórmula: C₆H₁₃ClO
Ponto de ebulição: 108…112 °C (14 mmHg)
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002984
Número CAS: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4547 to 1.4567 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %