5-Chloro-1-pentanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L12088.09
L12088.18
L12088.09EA
102
EUR
L12088.09
L12088.18
5-Chloro-1-pentanol 95%
5-Chloro-1-pentanol
Purity: 95%
CAS No.: 5259-98-3
Molecular Formula: Cl(CH2)5OH
Formula Weight: 122.60
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 102-103°/8mm
MDL No.: MFCD00039556
Fórmula:
C₅H₁₁ClO Ponto de ebulição: 102…103 °C (8 mmHg) Densidade: 1,060 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039556 Número CAS: 5259-98-3 EINECS: 226-067-8 |