4-Chloro-1-butanol tech. 85%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Chlorobutan-1-ol
L04042.18
L04042.30
L04042.18EA
79.6
EUR
L04042.18
L04042.30
4-Chloro-1-butanol tech. 85%, Grau técnico
4-Chloro-1-butanol
Purity: 85%
CAS No.: 928-51-8
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.4570
Boiling Point: 50-52°/1mm
Beilstein Reference: 1731408
MDL No.: MFCD00002967
Fórmula:
C₄H₉ClO Peso Molecular: 108.57 g/mol Ponto de ebulição: 50…52 °C (1 mmHg) Densidade: 1.089 Ponto de Inflamação: 36 °C (97 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002967 Número CAS: 928-51-8 EINECS: 213-175-5 UN: 2924 ADR: 3 III |