Print…
4-Chloro-1-butanol 85% balance THF and HCl
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
356310100 356311000 356315000
ACRO356310100EA 32.4 EUR
ACRO356310100 ACRO356311000 ACRO356315000
4-Chloro-1-butanol 85% balance THF and HCl
4-Chloro-1-butanol
Fórmula: C₄H₉ClO
Ponto de ebulição: 58…60 °C (3 mmHg)
Densidade: 1,089 g/cm³
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002967
Número CAS: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
UN: 2924
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %