Print…

3-Cloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

C46403-25G C46403-100G C46403-500G
SIALC46403-25GEA 53.6 EUR
SIALC46403-25G SIALC46403-100G SIALC46403-500G
3-Cloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Cloro-1-propanol
Fórmula: C₃H₇ClO
Peso Molecular: 94.54 g/mol
Ponto de ebulição: 161
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.1309 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 73
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002943
Número CAS: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1 III

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR