2,3-Dicloro-1-propanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A18444.06
A18444.14
A18444.06EA
57.2
EUR
A18444.06
A18444.14
2,3-Dicloro-1-propanol ≥97%
2,3-Dicloro-1-propanol
Purity: 97+%
CAS No.: 616-23-9
Molecular Formula: ClCH2CHClCH2OH
Formula Weight: 128.99
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732060
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040446
Fórmula:
C₃H₆Cl₂O Ponto de ebulição: 182 °C Ponto de Fusão: –44 °C Densidade: 1,361 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040446 Número CAS: 616-23-9 EINECS: 210-470-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |