Print…
2,3-Dicloro-1-propanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
365090050 365090250
ACRO365090050EA 44.8 EUR
ACRO365090050 ACRO365090250
2,3-Dicloro-1-propanol 97%
2,3-Dicloro-1-propanol
Fórmula: C₃H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 182 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 1,35 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040446
Número CAS: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %