2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13074.18
A13074.0B
A13074.30
A13074.18EA
47
EUR
A13074.18
A13074.0B
A13074.30
2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥99%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Purity: 99%
CAS No.: 628-89-7
Molecular Formula: C4H9ClO2
Formula Weight: 124.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 506015
MDL No.: MFCD00002870
Fórmula:
C₄H₉ClO₂ Ponto de ebulição: 185 °C Densidade: 1,180 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002870 Número CAS: 628-89-7 EINECS: 211-059-9 UN: 3334 ADR: 9, |