Print…
Ácido tricloroacético, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: TCA
91230-500G 91230-1KG
SIAL91230-500GEA 130 EUR
SIAL91230-500G SIAL91230-1KG
Ácido tricloroacético, Sigma-Aldrich®
Ácido tricloroacético
Fórmula: Cl₃CCOOH
Ponto de ebulição: 196 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004177
Número CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM