Print…
Ácido tricloroacético ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: TCA
20734.295EA 219 EUR
20734.295 20734.460
Ácido tricloroacético ≥98%, GPR RECTAPUR®
Ácido tricloroacético
Fórmula: Cl₃CCOOH
Ponto de ebulição: 196 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004177
Número CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %
Melting point 55 - 59 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %