Print…
Ácido tricloroacético ≥99% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
22156.18 22156.30 22156.A1
22156.18EA 59.2 EUR
22156.18 22156.30 22156.A1
Ácido tricloroacético ≥99% ACS
Ácido tricloroacético
Purity: 99% CAS No.: 76-03-9 Molecular Formula: CCl3CO2H Formula Weight: 163.39 Physical Form: Crystalline Density: 1.629 pH: 1 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 970119 Merck Reference: 14,9627 UN No.: 1839 MDL No.: MFCD00004177
Protein precipitation reagent
Fórmula: Cl₃CCOOH
Ponto de ebulição: 196 °C
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Densidade: 1,629
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004177
Número CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM