Print…
Cloroacetona Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Chloropropanone
MQ200
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
8.02603.0005EA 48.2 EUR
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
Cloroacetona Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Cloroacetona
Fórmula: C₃H₅ClO
Peso Molecular: 92.52 g/mol
Ponto de ebulição: 120
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 36
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000936
Número CAS: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1 (3, 8) I
Merck Index: 13,02131